Merck
AABH97CD5721
AA BLOCKS, INC.
Meso-tetra(4-sulfonatophenyl)porphine dihydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1007.93
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2,7,12,17-tetrakis(4-sulfophenyl)-22,24-diaza-21,23-diazoniapentacyclo[16.2.1.1~3,6~.1~8,11~.1~13,16~]tetracosa-1,3,5,7,9,11(23),12,14,16,18(21),19-undecaene dichloride
Inchi Code
1S/C44H30N4O12S4.2ClH/c49-61(50,51)29-9-1-25(2-10-29)41-33-17-19-35(45-33)42(26-3-11-30(12-4-26)62(52,53)54)37-21-23-39(47-37)44(28-7-15-32(16-8-28)64(58,59)60)40-24-22-38(48-40)43(36-20-18-34(41)46-36)27-5-13-31(14-6-27)63(55,56)57;;/h1-24,45,48H,(H,49,50,51)(H,52,53,54)(H,55,56,57)(H,58,59,60);2*1H/b41-33-,41-34?,42-35-,42-37?,43-36-,43-38?,44-39-,44-40?;;
InChIKey
XYXOFOJZDIPMCC-PTJHDCLZSA-N
Lagertemp.
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/139050-15-0
Synonym
meso-Tetra(4-sulfonatophenyl)porphine dihydrochloride
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=139050-15-0
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)