Merck
AABH9616CF02
AA BLOCKS, INC.
2-chloro-4-hydrazinylbenzonitrile hydrochloride
Größe auswählen
1 MG
299,52 €
2 MG
320,29 €
3 MG
349,36 €
5 MG
370,13 €
10 MG
397,82 €
Lieferanten-SKU: AA00AX6R-1MG
299,52 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
299,52 €
2 MG
320,29 €
3 MG
349,36 €
5 MG
370,13 €
10 MG
397,82 €
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.06
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: AA00AX6R-1MG
299,52 €
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-4-hydrazinobenzonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H6ClN3.ClH/c8-7-3-6(11-10)2-1-5(7)4-9;/h1-3,11H,10H2;1H
InChIKey
HGFAAUDSQLSSNC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/184163-39-1
Synonym
2-CHLORO-4-HYDRAZINYLBENZONITRILE
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=184163-39-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)