Merck
AABH93DDA7DC
AA BLOCKS, INC.
6-Bromo-imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylic acid HCl
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
277.5
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H5BrN2O2.ClH/c9-5-3-6(8(12)13)7-10-1-2-11(7)4-5;/h1-4H,(H,12,13);1H
InChIKey
PIAUUSXBNUVVPP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
RT
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1260656-47-0
Synonym
6-BROMOIMIDAZO[1,2-A]PYRIDINE-8-CARBOXYLIC ACID hydrochloride
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1260656-47-0
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)