MilliSentials™
-Laboretikettiersystem
Die Etikettierung von Proben, Reagenzien und Chemikalien optimieren
Richtig beschriften
Unbekannte Proben in Ihrem Gefrierschrank bei -80 °C? Haben Sie Schwierigkeiten, die Handschrift Ihres Laborkollegen zu entziffern? Sind Sie frustriert von Etiketten, die verblassen? Das MilliSentials™-Laboretikettiersystem vereinfacht die Identifizierung von Proben, Reagenzien und Chemikalien durch undurchlässige, anpassbare Etiketten, die speziell für Forschungslabore entwickelt wurden.
- Gedruckte, benutzerdefinierte Etiketten für bessere Lesbarkeit
- Kryogene und chemikalienbeständige Etiketten speziell für Laborumgebungen
- Temperaturbeständig von -196 °C (flüssiger Stickstoff) bis 100 °C
- Chemische Beständigkeit gegen Wasser, Ethanol, IPA, DMSO, Methanol, Acetonitril, Bleichmittel, Aceton, Xylol und Toluol
Alles ist möglich
Das MilliSentials™-Laboretikettiersystem wurde speziell für Forschungslabore entwickelt und verfügt über anpassbare Etiketten, die sich an jedem Gefäß und Behälter anbringen lassen.
|
|
Probenverluste minimieren
Die Kennzeichnung von Proben ist entscheidend für die Identifizierung und das Auffinden von Proben im Labor. Leider ist dieses Verfahren fehleranfällig und führt oft zum Verlust von Proben. Das MilliSentials™-Laboretikettiersystem bietet eine standardisierte Lösung für die Kennzeichnung im Labor zur Steigerung der Effizienz.
Machen Sie es sich leicht
Etikettendrucker erfreuen sich großer Beliebtheit. Mit der intuitiven Software und den drahtlosen Verbindungsoptionen macht das MilliSentials™-Laboretikettiersystem das Etikettieren einfacher denn je.
- Vordefinierte Templates für Laborgefäße
- Benutzerfreundlicher Thermotransferdrucker mit kabelgebundener und kabelloser Anschlussmöglichkeit
- WI-FI-Verbindung für kabelloses Drucken
- Mobilfreundliche Software
- Geringer Platzbedarf - 26,67 cm x 20,32 cm x 19,05 cm (10,5 in. x 8 in x 7.5 in.)