Merck
Eine bessere Lösung zur Messung des TEER
Digitales Volt-Ohm-Messgerät Millicell® ERS 3.0
Entdecken Sie eine optimierte Lösung zur Messung des TEER
Das Millicell® ERS 3.0 optimiert die Datenerfassung dank intuitiver, anwenderfreundlicher Verbesserungen. Erzielen Sie stabilere Messungen mit einer frei stehenden In-Well-Messsonde. Überwachen Sie Ihre Messergebnisse mithilfe der Echtzeit-Aufzeichnung von Spannungs- oder Widerstandsdaten auf dem Gerät.
Vereinfachen Sie die Analyse verschiedener Wells und Experimente mit einer cloudbasierten Anwendung. Erzielen Sie konsistente Messwerte mit geringem Rauschen, höherer Auflösung und hoher Präzision. Optimieren Sie Ihre Untersuchungen zum transepithelialen elektrischen Widerstand mit dem Millicell® ERS 3.0. 
Ein neues Benutzererlebnis bei der TEER-Messung
Das Millicell® ERS 3.0 zeichnet sich durch Funktionen für eine vereinfachte Erfassung und verbesserte Analyse von Daten aus.
  • Intuitives Touchscreen-Display
  • Ergonomische, frei stehende In-Well-Messsonde
  • Datenprotokollierung und Hintergrundsubtraktion direkt am Gerät
  • Möglichkeit zum Export von Messergebnissen über Ethernet, ein USB-Laufwerk oder den Upload in die Cloud
  • Betrieb mit Netzkabel oder Akku für den Einsatz auf dem Labortisch oder unter der Haube
  • Einstellbare Elektrode, kompatibel mit 6-, 12- und 24-Well-Formaten und mit einer zusätzlichen Sonde für 96-Well-Formate
  • Eingebauter Sensor zur Messung und Aufzeichnung der Medientemperatur
  • Zusätzliche cloudbasierte Anwendung für die komfortable nachgelagerte Analyse und Archivierung von Daten
  • Widerstandsbereich von 0 – 100 kΩ, mit einer Auflösung von 1 Ω
Nehmen Sie noch heute Kontakt mit unseren Experten auf!
Rüsten Sie auf
Verwenden Sie das Millicell® ERS-2? Dann könnte der richtige Zeitpunkt für ein Upgrade Ihres Messinstruments gekommen sein. Erfahren Sie mehr über unser Millicell® ERS Instrument Upgrade Program.
Optimieren Sie Ihren Workflow.
Foto eines Wissenschaftlers, der einen Millicell<sup>®</sup> H&auml;ngeeinsatz f&uuml;r Zellkulturen mit einer Pinzette greift
Einsätze für die Zellaussaat
Nutzen Sie für die Zellaussaat Millicell® Zellkultur-Einsätze oder Einsätze eines anderen Anbieters. Fördern Sie ein natürliches, biologisch relevantes und vielschichtiges Wachstum von Zellschichten in vitro.
    Foto des Zellbildgebungsger&auml;ts Millicell® DCI Digital Cell Imager zur Bestimmung der Konfluenz und Zellzahl. Auf dessen Oberfl&auml;che befindet sich eine Schale mit H&auml;ngeeins&auml;tzen mit Zellkulturen im 24-Well-Format
    Verwenden Sie das Zellbildgebungsgerät Millicell® DCI Digital Cell Imager zur schnellen, objektiven Bestimmung gängiger Zellkulturparameter wie Konfluenz, Zellzahl und Morphologie direkt im Zellkulturgefäß. 
      Foto der TEER-Messung mit dem digitalen Volt-Ohm-Messger&auml;t Millicell® ERS 3.0 mit Millicell® H&auml;ngeeins&auml;tzen f&uuml;r Zellkulturen im 24-Well-Format
      Steigen Sie um auf das Millicell® ERS 3.0 für eine schnelle, zuverlässige Erfassung von TEER-Daten. Analysieren Sie Ihre experimentellen Daten in der Cloud von einem beliebigen Ort aus. Unsere vernetzten Laborgeräte mit ihrer Konnektivität ermöglichen einen ganzheitlichen Überblick über die Zellgesundheit, die Monolayer-Struktur und die Barrierebildung für eine bessere Analyse.
        Foto eines Wissenschaftlers, der in seinem B&uuml;ro am Schreibtisch sitzt und die Funktionen der Millicell® Cloud zur Datenanalyse nutzt
        Analysieren Sie Ihre experimentellen Daten in der Millicell® Cloud von einem beliebigen Ort aus. 
          Fordern Sie Informationen an über das Gerät Millicell® ERS 3.0
          Für weitere Informationen oder um von einem Vertriebsmitarbeiter bezüglich eines Kostenangebots kontaktiert zu werden, übersenden Sie bitte das nachstehende ausgefüllte Formular.
          Die mit einem * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.
          Zugehörige Produkte
          Loading
          Zugehörige technische Informationen
          • Millicell® Cell Culture Inserts & Plates
            Millicell® Zellkultureinsätze und -platten, Kammerobjektträger und Mehrschicht-Zellkulturflaschen sind für eine effiziente Zellkultur, ein in-vivo-ähnliches Zellwachstum und biologisch relevante Ergebnisse konzipiert. Wählen Sie zwischen hängenden und stehenden Einsätzen für Ihre Kulturanwendung.