Merck
TSKgel® G6000HXL HPLC Column phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 9 μm particle size
TSKgel® G6000HXL (9 µm) HPLC Columns
TSKgel® G6000HXL HPLC Column phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 9 μm particle size
Synonyma:
TSKgel® G1000HXL HPLC Column for Light Scattering Applications
Products
Kategorie produktu
Výrobce
Produktová řada
Agentura
USP Suitability
Separační postup
ID (mm)
Délka (cm)
Velikost částic (µm)