Zpět
Kern ABT analytical balances
Synonyma:
Kern ABT analytical balances
Products
Kategorie produktu
balances (6)
Výrobce
Váživost (g)
Velikost balení
Filtrovat produkty
Showing 1-6 of 6
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
Z757284
Kern ABT analytical balances,
model 220-4M, weighing capacity 220 g, AC/DC input 220 - 240 V AC, universal plug set
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z757292
Kern ABT analytical balances,
model 120-5DM, weighing capacity 42-120 g, AC/DC input 220 - 240 V AC, universal plug set
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z742901
Kern ABT analytical balances,
Kern ABT 100-5NM, weighing capacity 101 g, accuracy: 0.01 g, precision: ±0.15 g
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z757306
Kern ABT analytical balances,
model 220-5DM, weighing capacity 82-220 g, AC/DC input 220 - 240 V AC, universal plug set
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z757276
Kern ABT analytical balances,
model 120-4M, weighing capacity 120 g, AC/DC input 220 - 240 V AC, universal plug set
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z742903
Kern ABT analytical balances,
Kern ABT 320-4NM, weighing capacity 302 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.3 g