Zpět
Hellma
®
cuvettes, demountable cells
Products
Kategorie produktu
cuvettes (2)
Výrobce
Objem (µl)
Metoda detekce
Postup
Filtrovat produkty
Showing 1-2 of 2
Porovnat
Číslo produktu
Popis
Stanovení ceny
Z800058
Hellma
®
cuvettes, demountable cells,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 0.5 ± 0.010 mm, chamber volume 130 μL
Rozšířit
Zobrazit stanovené ceny
Z805963
Hellma
®
cuvettes, demountable cells,
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 0.1 ± 0.005 mm, chamber volume 26 μL