Merck
Estradiol Related Compound C pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Estradiol Related Compound C
Estradiol Related Compound C pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyma:
β-Estradiol-6-one, 1,3,5-Estratriene-3,17β-diol-6-one, 3,17β-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratrien-6-one, 6-Ketoestradiol
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C18H22O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
286.37
Products
Značka
Vzorec pro výpočet hmotnosti