Merck
1538312
USP
Picroside I
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyma:
Picroside I, (1aS,1bS,2S,5aR,6S,6aS)-6-Hydroxy-1a-(hydroxymethyl)-1a,1b,2,5a,6,6ahexahydrooxireno[2’,3’:4,5]cyclopenta[1,2-c]pyran-2-yl 6-O-[(2E)-3-phenyl-2-propenoyl]-β- Dglucopyranoside
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
mol wt
492.48 (C24H28O11)
packaging
pkg of 20 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)