Merck
1348532
USP
Isoeugenol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyma:
2-Methoxy-4-propenylphenol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3OC6H3(CH=CHCH3)OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
164.20
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
1909602
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
>1 (vs air)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
API family
isoeugenol
packaging
pkg of 0.2 mL
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.575 (lit.)
bp
132 °C/10 mmHg (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=CC=C(/C=C/C)C=C1OC
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3-7,11H,1-2H3/b4-3+
InChI key
BJIOGJUNALELMI-ONEGZZNKSA-N
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Isoeugenol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isoeugenol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1A
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
233.6 °F - closed cup
flash_point_c
112 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)