Přejít k obsahu
SAYB02
Saybolt Colour Reference Standard
ASTM D 6045, D 156 (ASTM colour 25)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
certified reference material
agency
according to ASTM® D 156, according to ASTM® D 6045
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
application(s)
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
format
mixture
General description
The Saybolt Colour Reference Standard has its spectral transmittance measured from 380 nm to 780 nm at intervals of 1 nm, using a Perkin-Elmer Lambda 650 spectrophotometer. The colour values provided for the reference standard are within the ASTM D6045 specification data table X1.3 colour range of Saybolt Colour 25 ± 1. It is manufactured, characterized, and distributed meeting the requirements of ISO/IEC 17025. Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Saybolt Colour Reference Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
Application
Saybolt Colour Reference Standard finds use in calibration of colour measuring instruments and validation of test results.
Features and Benefits
  • Measured and qualified in an ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accredited laboratory under UKAS accreditation
  • Traceable to international standards
  • Available in 500 mL quantity with tamper evident packaging
  • 18 months shelf life
  • Accompanied with a latest EU compliant MSDS available in 24 languages
Legal Information
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Saybolt Colour Reference Standard
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Central nervous system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Bod vzplanutí (°F)
168.8 °F
Bod vzplanutí (°C)
76 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
1330-20-7
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)