Přejít k obsahu
RAD195
radiello Clips
suspending Radiello triangular support plate, pk of 20
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104008
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
usage
suspending Radiello triangular support plate
packaging
pk of 20
manufacturer/tradename
Radiello
technique(s)
passive air sampling: suitable
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Legal Information
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)