Merck
RAD190
radiello™ Barcode Labels
pk of 198
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104008
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
packaging
pk of 198
manufacturer/tradename
Radiello Code 190
technique(s)
passive air sampling: suitable
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
General description
Each self-adhesive label allows users to record sampling date/time and displays a unique barcode for the unmistakable identification of the cartridge adsorbent during sampling, desorption, and analysis.
Legal Information
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)