Přejít k obsahu
PHL89529
Betulinic acid
phyproof® Reference Substance
Synonyma:
3β-Hydroxy-20(29)-lupaene-28-oic acid, Lupatic acid, Mairin
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C30H48O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
456.70
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
PhytoLab
mp
295-298 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CC(=C)[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]12)C(O)=O
InChI
1S/C30H48O3/c1-18(2)19-10-15-30(25(32)33)17-16-28(6)20(24(19)30)8-9-22-27(5)13-12-23(31)26(3,4)21(27)11-14-29(22,28)7/h19-24,31H,1,8-17H2,2-7H3,(H,32,33)/t19-,20+,21-,22+,23-,24+,27-,28+,29+,30-/m0/s1
InChI key
QGJZLNKBHJESQX-FZFNOLFKSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biochem/physiol Actions
Betulinic acid, a pentacyclic triterpene, selectively induces apoptosis in tumor cells by directly activating the mitochondrial pathway of apoptosis through a p53- and CD95-independent mechanism.
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza melissa
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Betulinic acid
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)