Merck
PHL89528
Formononetin
phyproof® Reference Substance
Synonyma:
7-Hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 7-Hydroxy-3-(4-methoxyphenyl)chromone, 7-Hydroxy-4′-methoxyisoflavone, Biochanin B, Daidzein 4′-methyl ether, Formonetin, Formononetol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C16H12O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
268.26
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
237979
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)ccc3C2=O
InChI
1S/C16H12O4/c1-19-12-5-2-10(3-6-12)14-9-20-15-8-11(17)4-7-13(15)16(14)18/h2-9,17H,1H3
InChI key
HKQYGTCOTHHOMP-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biochem/physiol Actions
Isoflavone found in red clover. Effective against Giardia lamblia infection, at least partially by inducing detachment of trophozoites from intestinal mucosa.
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Formononetin
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)