Merck
PHL89227
Hyperoside
phyproof® Reference Substance
Synonyma:
Quercetin 3-D-galactoside, 3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavone 3-D-galactoside, Hyperin, Hyperoside
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H20O12
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
464.38
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
5784795
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
PhytoLab
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C21H20O12/c22-6-13-15(27)17(29)18(30)21(32-13)33-20-16(28)14-11(26)4-8(23)5-12(14)31-19(20)7-1-2-9(24)10(25)3-7/h1-5,13,15,17-18,21-27,29-30H,6H2/t13-,15+,17+,18-,21+/m1/s1
InChI key
OVSQVDMCBVZWGM-DTGCRPNFSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biochem/physiol Actions
Protects against peroxide-induced oxidative damage to cells by scavenging reactive oxygen species and enhancing activity of anti-oxidant enzymes, in particular, catalase and glutathione peroxidase.
Other Notes
A flavonol glycoside widely distribute in plants, including mimosa and St. John′s wort.
This compound is commonly found in plants of the genus: crataegus eucalyptus hypericum sambucus
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hyperoside
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)