Merck
PHL10024
Olivetol
phyproof® Reference Substance
Synonyma:
5-Pentylresorcinol, 5-n-Amylresorcinol, Olivetol, 1,3-Dihydroxy-5-pentylbenzene, 3,5-Dihydroxyamylbenzene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)4C6H3-1,3-(OH)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
180.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.24
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
mp
46-48 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
SMILES string
CCCCCc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C11H16O2/c1-2-3-4-5-9-6-10(12)8-11(13)7-9/h6-8,12-13H,2-5H2,1H3
InChI key
IRMPFYJSHJGOPE-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Olivetol
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
Cílové orgány
Central nervous system,Blood, Respiratory system
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
235.4 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
113 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)