Přejít k obsahu
ERMBD286
Paprika Powder (aflatoxin B1, G1)
ERM®, certified reference material
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
85151701
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
certified reference material
Quality Segment
agency
ERM®
manufacturer/tradename
JRC
application(s)
general analytical
storage temp.
−20°C
Analysis Note
A JRC Certificate of Analysis is included with the product, a pdf copy of the CoA and other documentation you can find here:
please visit the JRC webpage
Other Notes
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details.
Biotoxins / Mycotoxins
Aflatoxin B1, Aflatoxin G1
Matrix Group: Spices
Legal Information
ERM is a registered trademark of European Commission
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)