Merck
94943
Pinoxaden Metabolite NOA 407854
PESTANAL®, analytical standard
Synonyma:
8-(2,6-Diethyl-4-methylphenyl)-1,2,4,5-tetrahydro-9-hydroxy-7H-pyrazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazepin-7-one
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C18H24N2O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
316.39
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
NACRES:
NA.24
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
format
neat
storage temp.
2-8°C
Application
Metabolite for water testing
Other Notes
For R&D, and Analytical use only. Not for drug, household or other uses
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Výstražné slovo
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)