Přeskočit na
94110
Lutein (Zeaxanthin free)
analytical standard
Synonyma:
Xanthophyll, α-Carotene-3,3′-diol, β, ε-carotene, β, ε-carotene-3,3′-diol, Lutein
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
16 400,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C40H56O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
568.87
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
2068547
MDL number:
16 400,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C1=C(C)C[C@@H](O)CC1(C)C)\C=C\C=C(C)\C=C\[C@H]2C(C)=C[C@H](O)CC2(C)C
InChI
1S/C40H56O2/c1-29(17-13-19-31(3)21-23-37-33(5)25-35(41)27-39(37,7)8)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)22-24-38-34(6)26-36(42)28-40(38,9)10/h11-25,35-37,41-42H,26-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+/t35-,36+,37-/m0/s1
InChI key
KBPHJBAIARWVSC-RGZFRNHPSA-N
Biochem/physiol Actions
Dietary carotenoid with no vitamin A potency. Increases macular pigment concentration in the eye and may improve visual function.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
PHR1699X625007168
Lutein Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1699
Lutein
Lutein analytical standard
Supelco
07168
Lutein
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
grade
analytical standard
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥96.0% (HPLC)
form
powder
form
-
form
powder
form
powder, solid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)