Merck
93634
Nonafluorobutane-1-sulfonic acid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CF3(CF2)3SO3H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
300.10
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.24
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
certified reference material, TraceCERT®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
refractive index
n20/D 1.3230 (lit.)
bp
112-114 °C/14 mmHg (lit.)
density
1.811 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
PFAS testing
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4HF9O3S/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16/h(H,14,15,16)
InChI key
JGTNAGYHADQMCM-UHFFFAOYSA-N
General description
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ. Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Legal Information
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
350.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Bod vzplanutí (°C)
177 °C - Pensky-Martens closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
375-73-5
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)