Přejít k obsahu
58646
Straightening Pliers
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
packaging
pkg of 1 ea
General description
Jaws grooved specifically for 1/16 in. stainless steel tubing. Grips are springloaded for easier operation.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)