Merck
57205
Supelclean LC-NH2 SPE Bulk Packing
pkg of 100 g
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
EC Number:
276-161-8
UNSPSC Code:
41115712
NACRES:
NB.21
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
product line
Supelclean
Quality Segment
packaging
pkg of 100 g
extent of labeling
5% C loading
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
surface area
475 m2/g
matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
matrix active group
amino bonding, aminopropyl
particle size
45 μm
pore size
0.8 cm3/g pore volume, 60 Å pore size
pKa 
9.8
application(s)
food and beverages
separation technique
normal phase
General description
LC-NH2 (aminopropyl) normal phase Supelclean SPE tubes may be used to extract moderately polar to polar analytes from nonaqueous samples.
Legal Information
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
>464.0 °F
flash_point_c
> 240 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)