Merck
54842
MAbTrap® Kit
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
23151817
Storage temp.:
2-8°C
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
storage temp.
2-8°C
General description
For fast, effective purification of monoclonal and polyclonal IgG from ascites fluid, serum, or cell culture media, via syringe or pump. Sufficient materials for 20 purifications.
Application
MabTrap kits have been used in studies assessing physiological mechanisms of heart failure as well as to quantify des-Arg9-bradykinin.
Other Notes
For fast, effective purification of monoclonal and polyclonal IgG from ascites fluid, serum, or cell culture media, via syringe or pump. Sufficient materials for 20 purifications. Contents: 1mL HiTrap protein G column, 50mL 10X binding buffer concentrate (0.05% sodium azide preservative), 15mL 10X elution buffer concentrate (0.05% sodium azide), 25mL neutralizing buffer (0.05% sodium azide), luer adapter, domed nut, syringe, instructions.
Legal Information
MAbTrap is a registered trademark of Cytiva
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MAbTrap® Kit
Pouze součásti soupravy
Č. produktu
Popis
  • 10× binding buffer 50 mL
  • 10× elution buffer 15 mL
  • HiTrap Protein G column 1 mL
  • Neutralizing buffer 25 mL
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
100.4 °F - closed cup
flash_point_c
38 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)