Přejít k obsahu
513010
Miniature Regulator with Gauge
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41112500
NACRES:
SB.54
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
General description
Reliable pressure regulation to 1 psig (0.07 kg/cm2), indicated on a 0-60 psi (4.2 kg/cm2) gauge. Easily connects to SCOTTY 14 cylinders with the 1/8-inch NPT connector provided. You can also attach the syringe adapter (Cat. No. 609010) to the regulator for low pressure sample removal. Aluminum body with acetyl resin bonnet. Maximum inlet pressure: 400 psi (28.1 kg/cm2).
Disclaimer
Cannot be used with Oxygen
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)