Merck
51165-U
EXP® Pre-Column Filter Cartridges
0.5μm, pkg of 10 ea
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
SB.52
UNSPSC Code:
41115700
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
packaging
pkg of 10 ea
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
EXP is a registered trademark of Optimize Technologies, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under EXP® Pre-Column Filter Cartridges
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)