Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
1 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 290,00 Kč 967,50 Kč |
O této položce
967,50 Kč
Ceníková cena1 290,00 KčUložit 25 %Quality Segment
product line
TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 1 mL
concentration
2000 μg/mL in methanol
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) - |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) Karl-Fischer titration: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) Karl-Fischer titration: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable |
| grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material | grade certified reference material | grade gradient grade |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
| concentration 2000 μg/mL in methanol | concentration - | concentration - | concentration - |
| packaging ampule of 1 mL | packaging pkg of 5 x 1.2 mL | packaging pkg of 5 x 1.2 mL | packaging - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethanol solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-56-1