Přejít k obsahu
42174
Ampoules 2ml
for color reference solutions
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41122001
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
diam. × H
12 mm × 115.8 mm
Application
The pre-scored 2 mL ampoules are used for color reference solutions.
Packaging
bag with 549 ampoules
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)