Merck
29914
10-O-Deacetylpaclitaxel
reference material
Synonyma:
Paclitaxel impurity G (PhEur), 10-Deacetyltaxol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C45H49NO13
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
811.87
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
reference material
API family
paclitaxel
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O[C@]12[C@@]3([H])[C@H](OC(C4=CC=CC=C4)=O)[C@](C(C)(C)C([C@@H](O)C([C@]3(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])OC2)=O)=C5C)(O)C[C@@H]5OC([C@H](O)[C@@H](NC(C6=CC=CC=C6)=O)C7=CC=CC=C7)=O)=O
General description
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 10-O-Deacetylpaclitaxel
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)