Přejít k obsahu
25781
Untreated Fused Silica Tubing
L × I.D. 60 m × 0.53 mm
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41115710
NACRES:
SB.54
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
fused silica tubing
Quality Segment
packaging
pkg of 1 ea
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × I.D.
60 m × 0.53 mm
Other Notes
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Untreated Fused Silica Tubing
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)