Merck
23229
Amber storage bottles
volume 60 mL, O.D. × H 38 mm × 95 mm, thread for 20-400, PTFE/silicone septum, black phenolic hole cap, pkg of 12 ea
Synonyma:
SCREW-CAP AMBER SEPTUM BOTTLE 60ML PK12
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
PTFE septum face, PTFE/silicone septum, amber glass bottle, black phenolic hole cap
feature
closure type screw top bottle, pre-assembled
packaging
pkg of 12 ea
O.D. × H
38 mm × 95 mm
volume
60 mL
fitting
thread for 20-400
General description
Storage bottles are generally used to store stock solutions and other chemicals. Amber bottles are used to avoid oxidative changes in photosensitive chemicals.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amber storage bottles
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)