Přejít k obsahu
21016
Male Luer Fitting for 1/8 in. Tubing
pkg of 20 ea
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
12190000
NACRES:
NB.21
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
packaging
pkg of 20 ea
technique(s)
active air sampling: suitable
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
General description
Male Luer Fitting for 1/8 in. Tubing is an accessory for use with TDS3 Thermal Desorption Storage Containers.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)