Merck
21003-U
Inlet Liner O-Ring
pkg of 10 ea
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
SB.54
UNSPSC Code:
41121815
eCl@ss:
32060306
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
packaging
pkg of 10 ea
manufacturer/tradename
Agilent custom
parameter
350 °C max. temp.
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable using :Suitable
color
brown O-ring
compatibility
configured for capillary inlet liner
General description
Product change notification: O-ring is Agilent brand; color is brown (previously, green "Thermo-O-Ring")
This high temperature fluorocarbon O-ring can be used with inlet temperatures up to 350 °C without sticking or fragmenting. Fits 6.3 mm O.D. (split) and 6.5 mm O.D. (splitless) capillary liners, and any 1/4in. O.D. capillary liner that uses an O-ring. Superior replacement for Viton O-rings.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Inlet Liner O-Ring
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)