Merck
20413
GR-2 Septa
diam. 12.5 mm ( 1/2 in.)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
SB.54
Packaging:
pkg of 100 ea
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
packaging
pkg of 100 ea
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
diam.
12.5 mm ( 1/2 in.)
General description
These low cost gray silicone rubber septa are designed for routine, isothermal use. For use with 50 °C to 200 °C inlet temperature.
GR-2 silicon rubber septa maybe fitted to make a gas-tight seal between the glass opening and the steel gas fitting.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under GR-2 Septa
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)