Merck
13605
Diaion® HP-20
pkg of 100 g
Synonyma:
divinylbenzene, ethylvinylbenzene, non-polar copolymer styrene-divynilbenzene adsorbent resin
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Číslo CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.32
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solid
Quality Segment
packaging
pkg of 100 g
surface area
~500 m2/g
matrix
styrene-divinylbenzene
particle size
250-850 μm
pore size
~1.30 mL/g pore volume, 260 Å mean pore size
density
1.01 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
SMILES string
C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChI key
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Application
Diaion® HP-20 is an adsorbent resin used for the capture of hydrophobic compounds. It has been used to purify Cepacidine A, an antifungal antibiotic, from Pseudomonas cepacia, and to prepare extracts from Mallotus furetianus leaves for an atherosclerosis model.
Polyaromatic adsorbent resin for hydrophobic compounds: antibiotics, biomolecules; useful for desalting; broad application base.
Other Notes
Swelling in toluene = 30%
Legal Information
Diaion is a registered trademark of Mitsubishi Chemical Corp.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diaion® HP-20
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)