Merck
11815
Coated GC Packing
phase SP®-1000, 1%, matrix 60/80 Carbopack B support, bottle of 15 g
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
EC Number:
215-609-9
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
SB.54
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
analyte chemical class(es)
amines
Quality Segment
packaging
bottle of 15 g
parameter
60-225 °C temp. range
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
matrix
60/80 Carbopack B support
matrix active group
Support Carbopack B, SP®-1000 phase, 1%
column type
packed GC
compatibility
for analyte group halogenated organics
General description
Ready-to-use coated packing for those wanting to pack their own columns.
The choice of coating material is based on the stationary phase of the GC.
Application
SP 1000 on carbopack B packing was used for determining the carcinogenicity of inhaled 1,3-butadiene in mice at low exposure concentration.
Legal Information
SP is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Coated GC Packing
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
Co se děje?
WGK 2
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)