Přejít k obsahu
Z764701
MAGic Clamp tube rack
to hold, 2 x 50 mL horizontal tubes
Synonyma:
tube clamps
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.77
UNSPSC Code:
41122413
eCl@ss:
32060690
Manufacturer/tradename:
Benchmark Scientific H1000-MR-T500H
Feature:
to hold 2 x 50 mL horizontal tubes
Packaging:
pkg of 1 ea
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
feature
to hold 2 x 50 mL horizontal tubes
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific H1000-MR-T500H
General description
  • Extremely compact
  • Exceptional temperature uniformity
  • Horizontally circular 19 mm orbit for aeration and mixing
The convenient MAGic Clamp platforms (large or small) are available for use with Erlenmeyer flasks and test tube racks. The unique magnetic attachment method is widely recognized as the easiest way to instantly change between flask clamps of different sizes.
Legal Information
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MAGic Clamp tube rack
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)