Merck
Z763756
BeadBug prefilled tubes
with 1.0 mm Silica glass beads, acid washed, capacity 2.0 mL
Synonyma:
homogenization microtubes
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41106300
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
BeadBug prefilled tubes, 2.0 mL capacity, with 1.0 mm Silica glass beads, acid washed
material
silica beads
sterility
non-sterile
packaging
pack of 50 ea
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific D1031-10
technique(s)
PCR: suitable
bead size
1.0 mm
General description
These prefilled tubes fit the BeadBug microtube homogenizer, and come with standard acid-washed glass beads, triple-pure zirconium beads, or stainless steel beads.
The triple-pure beads are molecular biology grade, and are acid washed, heat treated and tested free of nuclease.
The stainless steel beads are acid-washed as well.
All tubes are non-skirted with screw-caps
Legal Information
BeadBug is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)