Přeskočit na
Z763713
BeadBug microtube homogenizer
AC/DC input 230 V AC, European 2-pin plug
Synonyma:
cell disruption instruments, homogenization, tissue grinders
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
30 700,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41101504
30 700,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
Timer: 3 sec to 3 min., holds 3 x 2.0 mL tubes
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific D1030-E
parameter
2700-4000 rpm speed
technique(s)
PCR: suitable
W × L × H
6.9 in. (17 cm) × 8.3 in. (21 cm) × 5.3 in. (13.5 cm)
weight
5 lb
General description
The BeadBug is a high energy benchtop homogenizer that sets the performance standard for personal sized cell disruption and lysis instruments.
Simultaneous homogenization of up to 3 samples takes place (often within 45 seconds) inside the disposable 2 mL screw cap microtubes. The optimized mixing motion causes rapid cell disruption through constant high velocity impact from the hardened micro-beads chosen specifically for your sample type.
With up to three tube capacity and a foot print of just 7 x 8 in., the BeadBug is the ideal homogenizing instrument for low to medium throughput laboratories.
Legal Information
BeadBug is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
Z764140Z742683Z742685
description
AC/DC input 230 V AC, European 2-pin plug
description
AC/DC input 230 V AC, UK plug
description
AC/DC input 230 V AC, European 2-pin plug
description
-
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific D1030-E
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific D1030-UK
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific D1036-E
manufacturer/tradename
-
W × L × H
6.9 in. (17 cm) × 8.3 in. (21 cm) × 5.3 in. (13.5 cm)
W × L × H
6.9 in. (17 cm) × 8.3 in. (21 cm) × 5.3 in. (13.5 cm)
W × L × H
-
W × L × H
-
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
-
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
weight
5 lb
weight
5 lb
weight
-
weight
-
description
Timer: 3 sec to 3 min., holds 3 x 2.0 mL tubes
description
Timer: 3 sec to 3 min., holds 3 x 2.0 mL tubes
description
Holds 6 x 2 mL or 2 x 5 mL tubes
description
-
parameter
2700-4000 rpm speed
parameter
2700-4000 rpm speed
parameter
speed (4.0-7.0) (m/s)
parameter
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BeadBug microtube homogenizer
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)