Merck
Z744261
Wilmad® NMR Benchtop Tube
O.D. 5 mm, L 7 in., pack of 150
Synonyma:
NMR tube, spectrometer NMR tube, Wilmad LabGlass WG-BTNMR-7, laboratory tube
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41121705
Material:
borosilicate glass Type 1
Feature:
cap
Packaging:
pack of 150
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
borosilicate glass Type 1
feature
cap
packaging
pack of 150
manufacturer/tradename
Wilmad WG-BTNMR-7
L
7 in.
O.D.
5 mm
wall thickness
0.43 mm
suitability
suitable for NMR
General description
Ideal for use with 43, 60,& 80MHz manual sample loading benchtop NMR spectrometers, NMR Tubes have been tested in the most popular benchtop spectrometers to assure performance.
Type 1, Class B Borosilicate glass construction with disposable caps
Note: Not for use with high-field instruments or spinning experiments
Application
NMR
Features and Benefits
Packaging allows for easy tube access and storage
Legal Information
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wilmad® NMR Benchtop Tube
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)