Merck
Z743559
WetGrip labels
white, L × W 1.28 in. × 0.5 in., roll of 1000
Synonyma:
Diversified Biotech GRRL-1000, Lab Labeling Tape, product identification label, waterproof labels, white label
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122700
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech GRRL-1000
L × w:
1.28 in. × 0.5 in.
Packaging:
roll of 1000
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
packaging
roll of 1000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech GRRL-1000
L × W
1.28 in. × 0.5 in.
color
white
General description
Labels for Moist, Frosty or Frozen Surfaces "Grips" to wet, frost-covered and frozen surfaces Compatible with centrifuge rotors Resistant to chemicals and solvents Adheres to plastics, glass, metals and even paperboard boxes Available in white laser sheets, white direct thermal rolls, or white hand writable rolls
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)