Merck
Z741755
Manifold
3-Place
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41100000
eCl@ss:
32150319
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
polysulfone
feature
autoclavable, Includes necessary tubing – 1/8” i.d. silicone
manufacturer/tradename
IBI ACCFL0006
General description
The manifold allows for the connection and simultaneous delivery of media to flow cells and for consolidation of effluent from cells to the waste bottle. Comes with 1/8” i.d. silicone tubing attached and is autoclavable and re-usable.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Manifold
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)