Přejít k obsahu
Z708585
Hexagonal weighing boats
size M
Synonyma:
weighboat, weiging dish
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.71
UNSPSC Code:
41121812
Material:
hexagonal , polystyrene
Packaging:
pack of 500 ea
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS14251B
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
hexagonal , polystyrene
size
M
feature
antistatic
packaging
pack of 500 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS14251B
bottom I.D.
2 in. (51 mm)
top I.D.
2.5 in. (64 mm)
General description
  • Hexagonal weighing boats are ideal for handling samples for weighing.
  • Flexible boats can be easily bent to form pour spouts for spill-free transfer and prevent sample loss.
  • Flat bottoms and sloping slides provide an accurate transfer.
  • These antistatic, polystyrene boats are non-reactive to most substances.
  • Chemically resistant to most chemicals including weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
  • Compatible with microwave moisture analyzers.
  • Resist temperatures to 158 °F (70 °C).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexagonal weighing boats
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)