Merck
Z692743
microDOC Compact Gel Documentation System, with UV Transilluminator (UVT365)
AC/DC input 230 V AC
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41105300
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
feature
Contains UK and Schuko plugs
manufacturer/tradename
Cleaver CSI-MDOCUV365
General description
System comprises of:
Canon G12 digital
2MB storage card
Ethidium bromide & close up +3 filters
Lift-off hood with easy access door and built-in inner lights
8 in. TFT color monitor
12 x 12 cm UV 365 nm transilluminator
This option combines the microDOC Compact Gel Documentation System with a 12 x 12 cm UV 365 nm tranilluminator.
Available with optional TotalLab 1D software. Main software functions include: lane creation, background subtraction, band detection, profile deconvolution, and molecular size, pI and quantity calibration.
Legal Information
TotalLab is a trademark of Nonlinear Dynamics Ltd.
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)