Merck
Z688436
Lab-Sorb™ granules
absorbs aqueous or mixed aqueous and organic solvent waste
Synonyma:
spill control, spill granules, Diversified Biotech SORB-1000, laboratory absorbent
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
47131905
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
packaging
pack of 2 ea
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SORB-1000
General description
Lab-Sorb reduces the possibility of accidentally spilling liquid waste in the lab. It is easy to use. The simple four step process takes less than two minutes. Lab-Sorb granules can rapidly absorb aqueous or mixed aqueous and organic solvent waste.
Legal Information
Lab-Sorb is a trademark of Diversified Biotech
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)