Přejít k obsahu
Z683124
Hypoxia chamber glove box
AC/DC input 230 V AC, UK plug
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
42132201
Manufacturer/tradename:
Plas-Labs 856-HYPO
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
manufacturer/tradename
Plas-Labs 856-HYPO
O2 measuring range
0-25%, accuracy: 0.25%
temperature measuring range
-, accuracy: 0.3-0 °C (class B accuracy)
parameter
ambient-40 °C temp. range
inside W × D × H
41 in. × 28 in. × 26 in.
outside W × D × H
55 in. × 35 in. × 38 in.
General description
Price includes shipping
The hypoxia chamber glove box is ideal for tissue culture work, including tumor cell and stem cell research. The hypoxia chamber features a color operated "Touch Screen" control panel for automatically controlling oxygen levels, temperature levels, and carbon dioxide levels.
  • O2 sensor and CO2 sensor
  • Platinum RTD with sealing gland
  • N2, CO2, and O2 gas hook-up
  • Thermoelectric assembly(Peltier device)
  • password protected, configurable PID control
  • Configurable for up to six individually controlled sampling chambers
  • CO2 range: 0-20%
  • CO2 accuracy: 0.2%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hypoxia chamber glove box
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)