Přejít k obsahu
Z672947
BRAND® accu-jet® pro silicone replacement adapter
valve L × W × H 2 in. × 0.5 in. × 0.5 in., PTFE valve (non-return)
Synonyma:
Tubing Connectors
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121500
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
PTFE valve (non-return)
manufacturer/tradename
BRAND 26508
packaging
1 ea of
valve L × W × H
2 in. × 0.5 in. × 0.5 in.
General description
The BRAND® accu-jet® pro silicone pipette adapter features a reliable PTFE check valve, ensuring efficient liquid transfer without backflow. Compact in size (L 2" x W 0.5" x H 0.5"), this non-return valve replacement adapter enhances the functionality of your pipette while providing a secure fit.
Features and Benefits
  • Silicone pipette adapter with PTFE check valve
  • Dimensions: L 2" x W 0.5" x H 0.5"
  • Non-return valve
Other Notes
BR26508 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
accu-jet is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)