Merck
Z666114
Greiner centrifuge tubes with screw cap
volume 12 mL , round bottom, case of 900 racks of 50
Synonyma:
centrifuge tube, culture tube, plastic centrifuge tube, plastic culture tube, screw cap centrifuge tube, Greiner 163270
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121703
Material:
colorless polystyrene tube, round bottom
Sterility:
non-sterile
Packaging:
case of 900 racks of 50
Feature:
cap screw cap, white
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
colorless polystyrene tube, round bottom
sterility
non-sterile
feature
cap screw cap, white
packaging
case of 900 racks of 50
manufacturer/tradename
Greiner 163270
diam. × L
16 mm × 100 mm
volume
12 mL , round bottom
General description
Polystyrene tubes with closures are ideally suited for optical measurements due to its high clarity. Available with screw or bayonetc ap in blue, black or white and choice of skirted on non-skirted.
Legal Information
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)