Merck
Z666092
Greiner round bottom tubes, polypropylene
volume 5 mL, diam. × L 12 mm × 75 mm
Synonyma:
centrifuge tube, culture tube, plastic centrifuge tube, plastic culture tube, Greiner 115201
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121703
eCl@ss:
32040302
Material:
polypropylene , round bottom tube
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 2,000
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
polypropylene , round bottom tube
sterility
non-sterile
packaging
pack of 2,000
manufacturer/tradename
Greiner 115201
availability
available only in EU
diam. × L
12 mm × 75 mm
volume
5 mL
General description
Polypropylene tubes have particularly good thermal, chemical and mechanical stability. Material is biologically inert and is ideally suited for storage of samples.
Legal Information
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)